Acide triphénylacétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Acide triphénylacétique 97%
Acide triphénylacétique
Formule: C₂₀H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004185
Numéro CAS: 595-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité