2-Formylbenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30239-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR30239-5G APOSOR30239-25G APOSOR30239-1G
2-Formylbenzoate de methyle
2-Formylbenzoate de methyle
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C/0,7mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204231
Numéro CAS: 4122-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité