Isothiocyanate de 1-butyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Butyl isothiocyanate
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
Isothiocyanate de 1-butyle
Isothiocyanate de 1-butyle
Formule: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C/11 mmHg
Densité: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004824
Numéro CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité