Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302400-1G OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR302400-1G APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₃
MW: 258,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258795
Numéro CAS: 916423-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité