1-(Cyanoacetyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR30243-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR30243-5G APOSOR30243-25G
1-(Cyanoacetyl)piperidine
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006487
Numéro CAS: 15029-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité