2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302439-1G OR302439-250MG
APOSOR302439-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR302439-1G APOSOR302439-250MG
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Formule: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864542
Numéro CAS: 279-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité