Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
OR30249-25G
APOSOR30249-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR30249-25G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085640
Numéro CAS: 24078-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité