5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,2608 g/mol
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10009563
Numéro CAS: 571189-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité