6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazin-4-amine, 5-Amino-3-chloropyridazine
OR302554-1G OR302554-5G OR302554-250MG
APOSOR302554-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR302554-1G APOSOR302554-5G APOSOR302554-250MG
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
6-Chloro-4-pyridazinamine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03085861
Numéro CAS: 29049-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité