4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30261-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30261-1G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022059
Numéro CAS: 19241-24-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité