N-Phénylmaleimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30270-100G OR30270-500G
APOSOR30270-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR30270-100G APOSOR30270-500G
N-Phénylmaleimide 98%
N-Phénylmaleimide
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 162…163 °C/12mmHg
Point de fusion: 85…87 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005502
Numéro CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité