3-Methoxypiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR302757-1GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR302757-1G
3-Methoxypiperidine hydrochloride
3-Methoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·HCl
MW: 151,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800959
Numéro CAS: 688809-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité