2,3-Dihydro-2-indolone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30278-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR30278-100G APOSOR30278-5G APOSOR30278-25G
2,3-Dihydro-2-indolone
2,3-Dihydro-2-indolone
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C/73mmHg
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005711
Numéro CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité