Acide 2,3-diméthylbenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30294-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR30294-100G APOSOR30294-500G
Acide 2,3-diméthylbenzoïque 97%
Acide 2,3-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002479
Numéro CAS: 603-79-2
EINECS: 210-058-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité