2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303018-1G OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR303018-1G APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448158
Numéro CAS: 16234-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité