(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303020-1G OR303020-5G OR303020-25G
APOSOR303020-1GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR303020-1G APOSOR303020-5G APOSOR303020-25G
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
(Dimethanesulphinylidene)amine
Formule: C₂H₇NOS
Point d'ébullition: 100…102 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 51…58 °C
Densité: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656633
Numéro CAS: 1520-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité