1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303053-1G OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303053-1G APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Formule: C₆H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19213343
Numéro CAS: 856860-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité