Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303056-1G OR303056-500MG
APOSOR303056-1GEA 210 EUR InStock
APOSOR303056-1G APOSOR303056-500MG
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370044
Numéro CAS: 148148-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité