1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 894 EUR InStock
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrO₄
MW: 301,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913608
Numéro CAS: 154239-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité