(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303078-1G OR303078-500MG
APOSOR303078-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303078-1G APOSOR303078-500MG
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580727
Numéro CAS: 60458-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité