Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660543
Numéro CAS: 502142-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité