tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-epoxypyrrolidine, 1-Boc-3,4-epoxypyrrolidine
OR303162-100G
APOSOR303162-100GEA 156 EUR InStock
APOSOR303162-100G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,2203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691407
Numéro CAS: 114214-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité