tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
OR303207-1G OR303207-5G OR303207-10G
APOSOR303207-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR303207-1G APOSOR303207-5G APOSOR303207-10G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formule: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136039
Numéro CAS: 843666-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité