2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Methylphenyl)thio]-5-nitrobenzaldehyde
OR30326-10G OR30326-1G OR30326-5G
APOSOR30326-10GEA 346 EUR InStock
APOSOR30326-10G APOSOR30326-1G APOSOR30326-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173708
Numéro CAS: 175278-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité