3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
OR303295-5G
APOSOR303295-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR303295-5G
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD0497093
Numéro CAS: 100114-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité