Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR303318-100G
APOSOR303318-100GEA 111 EUR InStock
APOSOR303318-100G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01138133
Numéro CAS: 43120-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité