Acide (3-iodophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303431-10G OR303431-1G OR303431-5G
APOSOR303431-10GEA 184 EUR InStock
APOSOR303431-10G APOSOR303431-1G APOSOR303431-5G
Acide (3-iodophényl)métaborique
Acide (3-iodophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319015
Numéro CAS: 221037-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité