4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303494-5G
APOSOR303494-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR303494-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₄H₂₆BNO₂
MW: 371,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195770
Numéro CAS: 267221-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité