5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3035-10G OR3035-1G OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA 232 EUR InStock
APOSOR3035-10G APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067874
Numéro CAS: 10199-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité