9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR303501-5G
APOSOR303501-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR303501-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₇H₃₆B₂O₄
MW: 446,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704230
Numéro CAS: 325129-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité