4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(methylthio)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR303555-5G
APOSOR303555-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR303555-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₂S
MW: 250,1648 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05155222
Numéro CAS: 190788-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité