Pipérazine-2,5-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30359-100G OR30359-25G
APOSOR30359-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR30359-100G APOSOR30359-25G
Pipérazine-2,5-dione 98%
Pipérazine-2,5-dione
Formule: C₄H₆N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006009
Numéro CAS: 106-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité