6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₆H₄BrN₃O
MW: 214,0200 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00763285
Numéro CAS: 148038-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité