3-Nitro-2-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303658-100G OR303658-25G OR303658-5G
APOSOR303658-100GEA 321 EUR InStock
APOSOR303658-100G APOSOR303658-25G APOSOR303658-5G
3-Nitro-2-picoline
3-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 32…33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114137
Numéro CAS: 18699-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité