1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303734-1G OR303734-500MG OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR303734-1G APOSOR303734-500MG APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,0267 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847148
Numéro CAS: 412018-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité