Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/0.01mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140285
Numéro CAS: 913839-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité