Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 19 EUR InStock
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique 98%
Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique
Formule: C₇H₁₀O₂
Point de fusion: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013781
Numéro CAS: 4771-80-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité