3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,025 g/mol
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025889
Numéro CAS: 1147979-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité