6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,31 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140353
Numéro CAS: 1221792-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité