Methyl-4-aminopicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956000
Numéro CAS: 71469-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité