4-Chlorobenzoylacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorobenzoylacétonitrile
4-Chlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051625
Numéro CAS: 4640-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité