5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456508
Numéro CAS: 20357-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité