2-Méthyl-1-nitronaphtalene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30395-25GEA 133 EUR InStock
APOSOR30395-25G
2-Méthyl-1-nitronaphtalene 98%
2-Méthyl-1-nitronaphtalene
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C/18mmHg
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003914
Numéro CAS: 881-03-8
EINECS: 212-917-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité