(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR304003-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR304003-5G APOSOR304003-1G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formule: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,30 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677967
Numéro CAS: 78603-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité