(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064428
Numéro CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité