L-Homosérine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-HomosérineH-Hser-OH
APOSOR304076-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR304076-25G APOSOR304076-250G APOSOR304076-100G APOSOR304076-5G
L-Homosérine 98%
L-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 203 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063090
Numéro CAS: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité