(R)-(-)-Acide hydratropique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304085-10G OR304085-25G OR304085-5G
APOSOR304085-10GEA 125 EUR InStock
APOSOR304085-10G APOSOR304085-25G APOSOR304085-5G
(R)-(-)-Acide hydratropique 98%
(R)-(-)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 29…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063140
Numéro CAS: 7782-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité