(S)-(+)-Acide hydratropique 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 725 EUR InStock
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Acide hydratropique 97+%
(S)-(+)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 115 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063139
Numéro CAS: 7782-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité