2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine 99%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine
Formule: C₉H₁₉N
Point d'ébullition: 151…152 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.837 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005985
Numéro CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité