5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR304202-25G
APOSOR304202-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR304202-25G
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833184
Numéro CAS: 578-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité